Trifluoroacétate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P2114-25G P2114-100G
TCIAP2114-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAP2114-25G TCIAP2114-100G
Trifluoroacétate de potassium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoroacétate de potassium
Formule: C₂F₃KO₂
MW: 152,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013215
Numéro CAS: 2923-16-2
EINECS: 220-877-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34cfb94ade4999f0bdd31210b94555446049b3bb&vid=c9334f8fc0882f53b243cbff9ea144536813ba53&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité