(2-Phenylethyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenethylphosphonic Acid
P2122-200MG P2122-1G
TCIAP2122-200MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAP2122-200MG TCIAP2122-1G
(2-Phenylethyl)phosphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2-Phenylethyl)phosphonic acid
Formule: C₈H₁₁O₃P
MW: 186,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00485102
Numéro CAS: 4672-30-4
EINECS: 225-120-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a498b76a37caa23ceaf1b66b725e58814bab0ad7&vid=a498b76a37caa23ceaf1b66b725e58814bab0ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité