Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Phenylthioacetamide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAP2127-5GEA 255 EUR InStock
TCIAP2127-5G TCIAP2127-1G
2-Phenylthioacetamide ≥98.0% (par HPLC)
2-Phenylthioacetamide


Formule: C₈H₉NS
MW: 151,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022177
Numéro CAS: 645-54-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 96.0 to 100.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité