Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3-Isothiocyanatopyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Pyridyl isothiocyanate

P2131-1G P2131-5G
TCIAP2131-1GEA 105 EUR InStock
TCIAP2131-1G TCIAP2131-5G
3-Isothiocyanatopyridine ≥98.0% (par GC)
3-Isothiocyanatopyridine


Formule: C₆H₄N₂S
MW: 136,18 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052351
Numéro CAS: 17452-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e93c27ac19f59da232de973ca81f0d08498db920&vid=e93c27ac19f59da232de973ca81f0d08498db920&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité