Phenyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
P2134-5G P2134-25G
TCIAP2134-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP2134-5G TCIAP2134-25G
Phenyl methacrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Phenyl methacrylate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00048117
Numéro CAS: 2177-70-0
EINECS: 218-542-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ce8a80393c2a9a2487c292ea987d2ec03768e25&vid=7ce8a80393c2a9a2487c292ea987d2ec03768e25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité