3-(4-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid dihydrochloride, H-3-(4-Pyridyl)-Ala-OH·2HCl
P2136-1G P2136-5G
TCIAP2136-1GEA 105 EUR InStock
TCIAP2136-1G TCIAP2136-5G
3-(4-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride ≥96.0% (par HPLC, azote total)
3-(4-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·2HCl
MW: 239,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD13184932
Numéro CAS: 178933-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e8ac8ce1a0463081dcb4e376d2f36c087b67ab&vid=b2e8ac8ce1a0463081dcb4e376d2f36c087b67ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +23.0 to +26.0 deg (C=2,H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité