Prochloraz ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
P2137-1G P2137-5G
TCIAP2137-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAP2137-1G TCIAP2137-5G
Prochloraz ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Prochloraz
Formule: C₁₅H₁₆Cl₃N₃O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078735
Numéro CAS: 67747-09-5
EINECS: 266-994-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e4e94f2bc920945583f09cb7ad5ea0c30fea9a8&vid=5e4e94f2bc920945583f09cb7ad5ea0c30fea9a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité