Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Shibata Reagent II
P2143-1G P2143-5G
TCIAP2143-1GEA 99 EUR InStock
TCIAP2143-1G TCIAP2143-5G
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide ≥98.0% (par HPLC)
Benzoyl(phenyliodonio)(trifluoromethanesulphonyl)methanide
Formule: C₁₅H₁₀F₃IO₃S
MW: 454,20 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1443036-49-4
ONU: 1759
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d0ac2a698aa4de71d953fc5387fd827475ce4d4&vid=7d0ac2a698aa4de71d953fc5387fd827475ce4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité