1-Phenylcyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2146-1G P2146-5G
TCIAP2146-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAP2146-1G TCIAP2146-5G
1-Phenylcyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
1-Phenylcyclopentanecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Numéro MDL: MFCD00001358
Numéro CAS: 77-57-6
EINECS: 201-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c4a11fd64558cc5365929e3067ed3167b2b7955&vid=9c4a11fd64558cc5365929e3067ed3167b2b7955&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité