Pidotimod ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-3-[[(S)-5-Oxo-2-pyrrolidinyl]carbonyl]-1,3-thiazolidine-4-carboxylic Acid
P2147-5G P2147-25G
TCIAP2147-5GEA 180 EUR InStock
TCIAP2147-5G TCIAP2147-25G
Pidotimod ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Pidotimod
Formule: C₉H₁₂N₂O₄S
MW: 244,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00867583
Numéro CAS: 121808-62-6
Merck Index: 14,07419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b1f08701c12343df828d7d22c481aa6ac6450a8&vid=4b1f08701c12343df828d7d22c481aa6ac6450a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -131.0 to -141.0 deg (C=2, 5mol/L HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité