Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), Millipore®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acide 3-morpholinopropanesulfonique
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.06129.0250EA 148 EUR InStock
1.06129.5000 1.06129.0250 1.06129.9010 1.06129.0025
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MPOS), Millipore®
Acide γ-morpholinopropanesulfonique (MOPS)
Formule: C₇H₁₅NO₄S
MW: 209,27 g/mol
Point de fusion: > 250 °C
Point d'éclair: 110 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00006183
Numéro CAS: 1132-61-2
Merck Index: 13,06288
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité