4-[(1-Pyrrolidinylsulphonyl)methyl]aniline ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-((Pyrrolidin-1-ylsulphonyl)methyl)aniline, 1-[(4-Aminobenzyl)sulphonyl]pyrrolidine
P2148-1G P2148-5G
TCIAP2148-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAP2148-1G TCIAP2148-5G
4-[(1-Pyrrolidinylsulphonyl)methyl]aniline ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[(1-Pyrrolidinylsulphonyl)methyl]aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂S
MW: 240,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD06795500
Numéro CAS: 334981-10-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a90b0e472d7aab5e4356f25d5fcc5551490903c9&vid=a90b0e472d7aab5e4356f25d5fcc5551490903c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité