(R)-1-Phenyl-1,2-ethanediyl bis[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzoate] ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1-Phenylethane-1,2-diyl bis(4-((trans-4-pentylcyclohexyl)benzoate)
P2150-200MG P2150-1G
TCIAP2150-200MGEA 70.4 EUR InStock
TCIAP2150-200MG TCIAP2150-1G
(R)-1-Phenyl-1,2-ethanediyl bis[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzoate] ≥98.0% (par HPLC)
(R)-1-Phenyl-1,2-ethanediyl bis[4-(trans-4-pentylcyclohexyl)benzoate]
Formule: C₄₄H₅₈O₄
MW: 650,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD26961137
Numéro CAS: 154102-21-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b312b71c99593863ac54637e7f9c923b69bcb5e9&vid=b312b71c99593863ac54637e7f9c923b69bcb5e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 79.00 to 84.00 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité