Propyne ∼4% ∼1.0 mol/L dans le DMF
Danger
Synonyms: Methylacetylene
P2152-100ML P2152-500ML
TCIAP2152-100ML TCIAP2152-500ML
Propyne ∼4% ∼1.0 mol/L dans le DMF
Propyne
Formule: C₃H₄
MW: 40,06 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036235
Numéro CAS: 74-99-7
EINECS: 200-828-4
ONU: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1c60858c25c2baa2ef1d381253be6a04312fb6&vid=0cf9b330bd05fcaf9337d25cbb6bc4f6fe3613c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 4.1 to 5.3 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité