Proparacaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Diethylamino)ethyl 3-Amino-4-propoxybenzoate Hydrochloride, Proxymetacaine Hydrochloride
P2156-1G P2156-5G
TCIAP2156-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAP2156-1G TCIAP2156-5G
Proparacaine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Proparacaine hydrochloride
Formule: C₁₆H₂₆N₂O₃
MW: 330,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00083467
Numéro CAS: 5875-06-9
EINECS: 227-541-7
Merck Index: 14,07807
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c760a675937ac03ca27442d55538c43ca0d38f1b&vid=c760a675937ac03ca27442d55538c43ca0d38f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité