4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(1-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)phenyl)boronic acid, 4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)benzeneboronic Acid
P2158-1G P2158-5G
TCIAP2158-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAP2158-1G TCIAP2158-5G
4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(1-Phenyl-1H-benzimidazol-2-yl)phenylboronic acid
Formule: C₁₉H₁₅BN₂O₂
MW: 314,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD11045057
Numéro CAS: 952514-79-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41bb3539c18b6eb6bd5a2eadf57cf98bad440257&vid=41bb3539c18b6eb6bd5a2eadf57cf98bad440257&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 107.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité