4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (4-(trans-4-propylcyclohexyl)phenyl)boronic acid
P2162-1G P2162-5G
TCIAP2162-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAP2162-1G TCIAP2162-5G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₂₃BO₂
MW: 246,1529 g/mol
Numéro MDL: MFCD06658197
Numéro CAS: 146862-02-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b384ae047ffeafa897669aabd413aea4277dab6d&vid=b384ae047ffeafa897669aabd413aea4277dab6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité