Propylene glycol monostearate ≥83.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroxypropyl Stearate, Stearic Acid Hydroxypropyl Ester
P2163-25G P2163-500G
TCIAP2163-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP2163-25G TCIAP2163-500G
Propylene glycol monostearate ≥83.0% (par GC)
Propylene glycol monostearate
Formule: C₂₁H₄₂O₃
MW: 342,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021902
Numéro CAS: 1323-39-3
EINECS: 215-354-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 83.0 %
Melting point 41.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité