Penciclovir ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Amino-1,9-dihydro-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-1H-purin-6-one, 9-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl]guanine, BRL 39123, 2-Amino-9-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
P2164-200MG P2164-1G
TCIAP2164-200MGEA 63.8 EUR InStock
TCIAP2164-200MG TCIAP2164-1G
Penciclovir ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Penciclovir
Formule: C₁₀H₁₅N₅O₃
MW: 253,26 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD15142866
Numéro CAS: 39809-25-1
Merck Index: 14,07083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a8cd9e9544fd2327637f8d98e4cc9c7036edce&vid=35a8cd9e9544fd2327637f8d98e4cc9c7036edce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité