2-(2-Propynyloxy)ethylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propargyl-PEG1-amine, Propargyl-PEG1-NH2
P2166-1G P2166-5G
TCIAP2166-1GEA 383 EUR InStock
TCIAP2166-1G TCIAP2166-5G
2-(2-Propynyloxy)ethylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(2-Propynyloxy)ethylamine
Formule: C₅H₉NO
MW: 99,13 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16713446
Numéro CAS: 122116-12-5
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5923affa9aa9091bfddb517a10331a911c56768&vid=a5923affa9aa9091bfddb517a10331a911c56768&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité