4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(2-Propyn-1-yl)morpholine, 4-Propargylmorpholine
P2170-200MG P2170-1G
TCIAP2170-200MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAP2170-200MG TCIAP2170-1G
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine ≥98.0% (par GC)
4-(Prop-2-yn-1-yl)morpholine
Formule: C₇H₁₁NO
MW: 125,17 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Numéro MDL: MFCD00510919
Numéro CAS: 5799-76-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10f8949d9b491568e43d94f8f84409f75ef7d0eb&vid=525c54bf26e2e25f74062df46bdae55b1c1dfa43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité