(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P2172-1G P2172-5G
TCIAP2172-1GEA 247 EUR InStock
TCIAP2172-1G TCIAP2172-5G
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
(1,10-Phenanthroline)(trifluoromethyl)(triphenylphosphine)copper(I)
Formule: C₃₁H₂₃CuF₃N₂P
MW: 575,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD28386111
Numéro CAS: 1334890-93-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c109c7512b13cf4de3c5dfbeab046c1a4cb2c55&vid=8c109c7512b13cf4de3c5dfbeab046c1a4cb2c55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité