PD 184,352 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-iodoanilino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide, 2-((2-Chloro-4-iodophenyl)amino)-N-(cyclopropylmethoxy)-3,4-difluorobenzamide, PD 184352, CI-1040
P2174-100MG P2174-25MG
TCIAP2174-100MGEA 465 EUR InStock
TCIAP2174-100MG TCIAP2174-25MG
PD 184,352 ≥98.0% (par HPLC)
PD 184,352
Formule: C₁₇H₁₄ClF₂IN₂O₂
MW: 478,7 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683961
Numéro CAS: 212631-79-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 5.30 to 6.30 %
Melting point 176.0 to 180.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité