Piroctone olamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
P2178-1G P2178-5G
TCIAP2178-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAP2178-1G TCIAP2178-5G
Piroctone olamine ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Piroctone olamine
Formule: C₁₄H₂₃NO₂
MW: 298,43 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01690792
Numéro CAS: 68890-66-4
EINECS: 272-574-2
Merck Index: 14,07502
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad31ebac6fc05aad15a3f4696b0aef83ff9184ed&vid=ad31ebac6fc05aad15a3f4696b0aef83ff9184ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité