Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid
P2180-1G P2180-5G
TCIAP2180-1GEA 36.3 EUR InStock
TCIAP2180-1G TCIAP2180-5G
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 1-phénylcyclohexanecarboxylique
Formule: C₁₃H₁₆O₂
MW: 204,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037152
Numéro CAS: 1135-67-7
EINECS: 214-495-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33c8608906944dda202ac7cd173018ce1f207601&vid=33c8608906944dda202ac7cd173018ce1f207601&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité