Polyethylene glycol monomethyl ether 1000
Fournisseur: TCI
P2185-100G P2185-500G
TCIAP2185-100GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP2185-100G TCIAP2185-500G
Polyethylene glycol monomethyl ether 1000
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f61a8b01034308604da1b61335d4e12b444c73f&vid=4f61a8b01034308604da1b61335d4e12b444c73f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Average molecular weight 950 to 1,050
Hydroxyl Value 50.0 to 60.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité