Polyethylene glycol monomethyl ether 2000
Fournisseur: TCI
P2186-100G P2186-500G
TCIAP2186-100GEA 27.5 EUR InStock
TCIAP2186-100G TCIAP2186-500G
Polyethylene glycol monomethyl ether 2000
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89febb502f062dcb9eaa7ea049c611432bb27405&vid=89febb502f062dcb9eaa7ea049c611432bb27405&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Average molecular weight 1,900 to 2,100
Hydroxyl Value 25.0 to 30.0
Melting point 49.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité