Polyethylene glycol monomethyl ether 4000
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP2187-100GEA 23.1 EUR InStock
TCIAP2187-100G TCIAP2187-500G
Polyethylene glycol monomethyl ether 4000
Polyethylene glycol monomethyl ether
Formule: CH₃(OCH₂CH₂)nOH
Numéro MDL: MFCD00084416
Numéro CAS: 9004-74-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Average molecular weight 3,800 to 4,200
Hydroxyl Value 13.0 to 15.0
Melting point 58.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité