2-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)naphthalene, 2-(Propargyloxy)naphthalene
P2190-200MG P2190-1G
TCIAP2190-200MGEA 80.3 EUR InStock
TCIAP2190-200MG TCIAP2190-1G
2-(2-Propynyloxy)naphthalene ≥98.0% (par GC)
2-(2-Propynyloxy)naphthalene
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Numéro MDL: MFCD04275627
Numéro CAS: 20009-28-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d83fc6fceb6cd33bb7bc4e314e7adb8bba552b90&vid=d83fc6fceb6cd33bb7bc4e314e7adb8bba552b90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité