N-(2-Propynyl)succinimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2191-200MG P2191-1G
TCIAP2191-200MGEA 102 EUR InStock
TCIAP2191-200MG TCIAP2191-1G
N-(2-Propynyl)succinimide ≥98.0% (par GC)
N-(2-Propynyl)succinimide
Formule: C₇H₇NO₂
Point d'ébullition: 237°C
Numéro MDL: MFCD06740819
Numéro CAS: 10478-33-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75b650e6347211094f3888fda8f2b8b5ebf0986d&vid=75b650e6347211094f3888fda8f2b8b5ebf0986d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité