Pentafluorophenyl Acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic acid Pentafluorophenyl ester
P2192-1G P2192-5G
TCIAP2192-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP2192-1G TCIAP2192-5G
Pentafluorophenyl Acetate ≥98.0% (par GC)
Pentafluorophenyl Acetate
Formule: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,10 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Numéro MDL: MFCD00015552
Numéro CAS: 19220-93-0
EINECS: 242-891-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c683f5722ea762ca3e04a97ed1e6d288d366f5f0&vid=c683f5722ea762ca3e04a97ed1e6d288d366f5f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 30.0 to 34.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité