2-Phenylacetohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenylacetic Hydrazide, Phenylacetic acid hydrazide
P2203-5G P2203-25G
TCIAP2203-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAP2203-5G TCIAP2203-25G
2-Phenylacetohydrazide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phenylacetohydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,181 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007612
Numéro CAS: 937-39-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a55e7fba3e5390ce1f55b49d86edd13ea7ae0b5&vid=2a55e7fba3e5390ce1f55b49d86edd13ea7ae0b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité