Picene ≥99.9% (par GC), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzo[a]chrysene
P2207-100MG P2207-500MG
TCIAP2207-100MGEA 178 EUR InStock
TCIAP2207-100MG TCIAP2207-500MG
Picene ≥99.9% (par GC), purifié par sublimation
Picene
Formule: C₂₂H₁₄
MW: 278,354 g/mol
Point d'ébullition: 525°C
Point de fusion: 366°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00215857
Numéro CAS: 213-46-7
EINECS: 205-918-7
Merck Index: 14,07396
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ab20c9dcfb5b2baad7c8c86ba01b52878fe331a&vid=3ab20c9dcfb5b2baad7c8c86ba01b52878fe331a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité