2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2211-1G P2211-5G
TCIAP2211-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP2211-1G TCIAP2211-5G
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(1H-Pyrazol-3-yl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00115151
Numéro CAS: 75415-03-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=10b8dd9668b42d573afcc240164a28fa5bd0f552&vid=10b8dd9668b42d573afcc240164a28fa5bd0f552&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité