D-Pinitol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-O-Methyl-D-chiro-inositol, (1R,2S,3R,4S,5S,6S)-6-Methoxycyclohexane-1,2,3,4,5-pentaol
P2219-100MG P2219-1G
TCIAP2219-100MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAP2219-100MG TCIAP2219-1G
D-Pinitol ≥98.0% (par HPLC)
D-Pinitol
Formule: C₇H₁₄O₆
MW: 194,18 g/mol
Point de fusion: 188°C
Numéro MDL: MFCD00216659
Numéro CAS: 10284-63-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=392a68587238d3e2648ef194e098b26d71974f61&vid=392a68587238d3e2648ef194e098b26d71974f61&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +62.0 to +66.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité