(Prop-2-ynyloxy)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP2222-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAP2222-5G TCIAP2222-25G
(Prop-2-ynyloxy)benzène ≥98.0% (par GC)
(Prop-2-ynyloxy)benzène
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 83°C
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048107
Numéro CAS: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité