4-(2-Propynyloxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminophenyl Propargyl ether, 4-(Propargyloxy)aniline
P2224-1G P2224-5G
TCIAP2224-1GEA 139 EUR InStock
TCIAP2224-1G TCIAP2224-5G
4-(2-Propynyloxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(2-Propynyloxy)aniline
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12823190
Numéro CAS: 26557-78-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c4465c3041aafef9146101fcd83394a2769b033&vid=1c4465c3041aafef9146101fcd83394a2769b033&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité