2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propargyl-PEG2-amine, 2-[2-(Propargyloxy)ethoxy]ethylamine
P2225-1G P2225-5G
TCIAP2225-1GEA 79.2 EUR InStock
TCIAP2225-1G TCIAP2225-5G
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-[2-(2-Propynyloxy)ethoxy]ethylamine
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19160595
Numéro CAS: 944561-44-8
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc53c3b7f11f291b7682a240030274c581cff7a4&vid=dc53c3b7f11f291b7682a240030274c581cff7a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité