1-[(2-Propynyloxy)methyl]pyrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)pyrene, 1-[(Propargyloxy)methyl]pyrene
P2226-200MG P2226-1G
TCIAP2226-200MGEA 213 EUR InStock
TCIAP2226-200MG TCIAP2226-1G
1-[(2-Propynyloxy)methyl]pyrene ≥98.0% (par GC)
1-[(2-Propynyloxy)methyl]pyrene
Formule: C₂₀H₁₄O
MW: 270,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD28384153
Numéro CAS: 1115084-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4a184360d8fa70e2d3f985abbe4d528ac58d266&vid=e4a184360d8fa70e2d3f985abbe4d528ac58d266&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité