1-(2-Propynyl)piperazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Prop-2-yn-1-yl)piperazine, 1-Propargylpiperazine
P2228-200MG P2228-1G
TCIAP2228-200MGEA 97.9 EUR InStock
TCIAP2228-200MG TCIAP2228-1G
1-(2-Propynyl)piperazine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Propynyl)piperazine
Formule: C₇H₁₂N₂
MW: 124.19 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Numéro MDL: MFCD08445213
Numéro CAS: 52070-67-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=930b68c94f33ce38066b345cce6d8976aae54105&vid=930b68c94f33ce38066b345cce6d8976aae54105&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité