Pentafluorophenyl Benzoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzoic acid Pentafluorophenyl ester
P2229-1G P2229-5G
TCIAP2229-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAP2229-1G TCIAP2229-5G
Pentafluorophenyl Benzoate ≥98.0% (par GC)
Pentafluorophenyl Benzoate
Formule: C₁₃H₅F₅O₂
MW: 288,17 g/mol
Numéro CAS: 1548-84-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40e3c2901bbb936acd61c68ec1dc2889f1f59c11&vid=40e3c2901bbb936acd61c68ec1dc2889f1f59c11&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité