Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pentafluorophenyl 4-Nitrobenzenesulphonate
P2231-1G P2231-5G
TCIAP2231-1GEA 33 EUR InStock
TCIAP2231-1G TCIAP2231-5G
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate ≥98.0% (par GC)
Pentafluorophenyl-4-nitrobenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₄F₅NO₅S
MW: 369,2209 g/mol
Numéro MDL: MFCD05975120
Numéro CAS: 244633-31-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f52e24bcc895338d3d78d399ddcc14c65f2212e&vid=0f52e24bcc895338d3d78d399ddcc14c65f2212e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité