2-(1-Pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(1H-Pyrazol-1-yl)pyridine
P2239-1G P2239-5G
TCIAP2239-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAP2239-1G TCIAP2239-5G
2-(1-Pyrazolyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Formule: C₈H₇N₃
MW: 145,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD09033534
Numéro CAS: 25700-11-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a6e27aa92d99f8bf2eaeb7b8f1793eb4f32918&vid=87a6e27aa92d99f8bf2eaeb7b8f1793eb4f32918&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité