Polyethylene glycol dimethylether, M.W. ∼ 240
Fournisseur: TCI
Synonyms: Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
P2241-25G P2241-500G
TCIAP2241-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP2241-25G TCIAP2241-500G
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. ∼ 240
Polyethylenglycoldimethylether
Formule: H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃
Point d'éclair: 156°C
Numéro MDL: MFCD00147972
Numéro CAS: 24991-55-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38462a5ef640fa5358d6a0d9fe301adaf2f35070&vid=38462a5ef640fa5358d6a0d9fe301adaf2f35070&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 230 to 250
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité