1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP2247-25GEA 209 EUR InStock
TCIAP2247-25G TCIAP2247-5G
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one ≥98.0% (par GC)
1-(1,3-Thiazol-2-yl)propan-1-one
Formule: C₆H₇NOS
MW: 141,19 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Numéro MDL: MFCD01681404
Numéro CAS: 43039-98-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité