2,5,8,11,14-Pentaoxaheptadec-16-yne ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: mPEG4-Alkyne
P2249-25MG P2249-100MG
TCIAP2249-25MGEA 35.2 EUR InStock
TCIAP2249-25MG TCIAP2249-100MG
2,5,8,11,14-Pentaoxaheptadec-16-yne ≥98.0% (par GC)
2,5,8,11,14-Pentaoxaheptadec-16-yne
Formule: C₁₂H₂₂O₅
MW: 246,30 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 1101668-39-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44e126e6e2b58d83e29e5cb598343f67725432ee&vid=44e126e6e2b58d83e29e5cb598343f67725432ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité