1-Phenylcyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P2252-5G P2252-25G
TCIAP2252-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAP2252-5G TCIAP2252-25G
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (par GC)
1-Phenylcyclobutanecarbonitrile
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,216 g/mol
Point d'ébullition: 85°C
Numéro MDL: MFCD00019258
Numéro CAS: 14377-68-5
EINECS: 238-351-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d06f07e60354fff4f0b5cce00932f10483989dd&vid=2d06f07e60354fff4f0b5cce00932f10483989dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité