3-Phenoxypropan-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P2254-5G P2254-25G
TCIAP2254-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAP2254-5G TCIAP2254-25G
3-Phenoxypropan-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-Phenoxypropan-1-ol
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00039549
Numéro CAS: 6180-61-6
EINECS: 228-228-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1c2e64e3791826c06db7c2d23f53f4c8c469b7d&vid=e1c2e64e3791826c06db7c2d23f53f4c8c469b7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité