Phenylsuccinic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2257-5G P2257-25G
TCIAP2257-5GEA 102 EUR InStock
TCIAP2257-5G TCIAP2257-25G
Phenylsuccinic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Phenylsuccinic anhydride
Formule: C₁₀H₈O₃
MW: 176,1700 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00192395
Numéro CAS: 1131-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e93617aa5980588c7e36f51e6d6e4b898d8f820d&vid=e93617aa5980588c7e36f51e6d6e4b898d8f820d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité