1-Propene 1,3-Sultone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Prop-1-ene-1,3-sultone, 5H-1,2-Oxathiole 2,2-Dioxide
P2260-5G P2260-25G
TCIAP2260-5GEA 49.5 EUR InStock
TCIAP2260-5G TCIAP2260-25G
1-Propene 1,3-Sultone ≥99.0% (par GC)
1-Propene 1,3-Sultone
Formule: C₃H₄O₃S
MW: 120,12 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD12405143
Numéro CAS: 21806-61-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41d62513c78688ca3a2ecca5f9768f06ad727dbb&vid=41d62513c78688ca3a2ecca5f9768f06ad727dbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité